Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 906,00 zł |
Informacje o tej pozycji
906,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.498
density
1.027 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
ketone
SMILES string
CC(C)CC(=O)C1C(=O)CC(C)(C)CC1=O
InChI
1S/C13H20O3/c1-8(2)5-9(14)12-10(15)6-13(3,4)7-11(12)16/h8,12H,5-7H2,1-4H3
InChI key
HNPWTDUZIXAJSA-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (GC) | description foil, not light tested, 75x150mm, thickness 0.05mm, as rolled, 100% | description wire, diam. 2.0 mm, 99.995% trace metals basis | description wire, diam. 1.0 mm, 99.995% trace metals basis |
| application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - | application(s) semiconductor synthesis |
| refractive index n20/D 1.498 | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| functional group ketone | functional group - | functional group - | functional group - |
| assay ≥99.0% (GC) | assay 100% | assay 99.995% trace metals basis | assay 99.995% trace metals basis |
| density 1.027 g/mL at 20 °C (lit.) | density 7.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.3 g/mL at 25 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?