Particle size is not tested in-house and therefore guaranteed, but the supplier for this product does sieve this material to be mostly 60-200 mesh, or 74-250 microns.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1260,00 zł
Quality Segment
form
microcrystalline
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
loss
≤5% loss on drying
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description DFS-0, microcrystalline, suitable for thin layer chromatography (TLC) | description colloidal, microcrystalline | description microcrystalline, powder | description powder, suitable for column chromatography |
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) LPLC: suitable |
| form microcrystalline | form colloidal, microcrystalline | form powder, microcrystalline | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| loss ≤5% loss on drying | loss - | loss - | loss - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cellulose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What's the particle size and particle size distribution ?