Przejdź do
11615
Boric anhydride
granulated, ≥98.0% (T)
Synonim(y):
Boron trioxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
549,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
B2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.62
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38120103
UNSPSC Code:
12352306
NACRES:
NA.21
EC Number:
215-125-8
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T), 98.0-102.0% (titration)
Form:
solid
549,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
≥98.0% (T), 98.0-102.0% (titration)
form
solid
quality
granulated
loss
≤3% loss on ignition, 800 °C
mp
450 °C (lit.)
density
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤300 mg/kg
SMILES string
O=BOB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
InChI key
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Boric anhydride also referred to as boron trioxide or boron oxide (B2O3) has been used for preparing specimens of Bi4B2O9 ceramics. It has also been used for WO3/B2O3/Al system for investigating the impact of Ar gas pressure on the SHS reaction products.
Biochem/physiol Actions
Boric anhydride is an oxide of boron that shows antimicrobial property along with lower aminoalcohols.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
33907515678202851
description
granulated, ≥98.0% (T)
description
99.98% trace metals basis
description
puriss. p.a., ≥98% (T)
description
99.999% trace metals basis
form
solid
form
powder
form
solid
form
crystals or chunks
assay
98.0-102.0% (titration), ≥98.0% (T)
assay
99.98% trace metals basis
assay
≥98% (T)
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
450 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤300 mg/kg
cation traces
-
cation traces
Ag: ≤5 mg/kg, K: ≤30 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Al: ≤50 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Pb: ≤30 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Tl: ≤10 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg
cation traces
-
density
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boric anhydride
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1303-86-2
CAS No.
1303-86-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)