Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 543,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
543,00 zł
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.98% trace metals basis
form
powder
mp
450 °C (lit.)
density
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=BOB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
InChI key
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.98% trace metals basis | description 99.999% trace metals basis | description granulated, ≥98.0% (T) | description puriss. p.a., ≥98% (T) |
| assay 99.98% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis | assay 98.0-102.0% (titration), ≥98.0% (T) | assay ≥98% (T) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form crystals or chunks | form solid | form solid |
| mp 450 °C (lit.) | mp 450 °C (lit.) | mp 450 °C (lit.) | mp 450 °C (lit.) |
| vapor density >1 (vs air) | vapor density >1 (vs air) | vapor density >1 (vs air) | vapor density >1 (vs air) |
| density 2.46 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.46 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.46 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.46 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boric anhydride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1303-86-2
1303-86-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?