Przejdź do
15512
Formaldehyde solution
≥34.5 wt. in H₂O, solution, meets analytical specification of USP, contains 9-15% methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
Synonim(y):
Formalin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
193,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
387,00 zł
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
550,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
30.03
UNSPSC Code:
12352114
eCl@ss:
39021101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
1209228
MDL number:
193,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Formaldehyde solution, meets analytical specification of USP, ≥34.5 wt. %
vapor density
1.03 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
52 mmHg ( 37 °C)
autoignition temp.
572 °F
quality
meets analytical specification of USP
contains
9.0-15.0% methanol as stabilizer (GC)
concentration
≥34.5 wt. %, 25-50%
impurities
acidic reac. substances, complies, residual solvents, complies
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
corresponds for identity
SMILES string
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Formaldehyde solution commercially formaldehyde solution is an aqueous solution containing 37% formaldehyde and 8-10% methanol. Formaldehyde solution can be activated by adding the catalytic amount of lanthanide triflate. This activated formaldehyde solution was employed for the smooth hydroxymethylation reaction of silyl enol ethers. Formaldehyde solution reacts with silyl enol ethers to afford the corresponding hydroxymethylated adducts in high yields.
Application
Formaldehyde solution was used to prepare the formaldehyde stock solution for the development of transparent sol-gels with entrapped sensitive and selective reagents for the detection of formaldehyde in air. It may be used in the preparation of nanocrystalline metal (Cu, Hg, Zn, Bi, Pb) sulfides having different shapes and different particle sizes.
Other Notes
The article number 15512-4X2.5L-R will be discontinued. Please order the single bottle 15512-2.5L-R which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 15512-6X1L-R will be discontinued. Please order the single bottle 15512-1L-R which is physically identical with the same exact specifications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F877547673252549
description
meets analytical specification of USP, ≥34.5 wt. %
description
Molecular Biology, 36.5-38% in H2O
description
tested according to Ph. Eur.
description
ACS reagent, 37 wt. % in H2O, contains 10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
autoignition temp.
572 °F
autoignition temp.
572 °F
autoignition temp.
572 °F
autoignition temp.
572 °F
contains
9.0-15.0% methanol as stabilizer (GC)
contains
10-15% methanol
contains
9.0-15.0 % (v/v) methanol as stabilizer
contains
10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
impurities
acidic reac. substances, complies, residual solvents, complies
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.006 meq/g Titr. acid
quality
meets analytical specification of USP
quality
-
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formaldehyde solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-00-0 + 67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the storage conditions of Formaldehyde solution 15512-1L-R STBL0225
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature. For products with no specified storage temperature given on the label or product page, ambient storage may be assumed. Products that require controlled temperature storage, such as refrigeration or freezer conditions, storage temperatures are published on the product label, Certificate of Analysis, and the Safety Data Sheet (SDS).