Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 279,00 zł |
Informacje o tej pozycji
279,00 zł
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
1 g/L Si in NaOH (nominal concentration)
technique(s)
AAS: suitable
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
General description
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description TraceCERT®, 1 g/L Si in NaOH (nominal concentration) | description TraceCERT®, 1 g/L Al in nitric acid (nominal concentration) | description TraceCERT®, 1 g/L Na in nitric acid (nominal concentration) | description TraceCERT®, 1 g/L Ag in nitric acid (nominal concentration) |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade TraceCERT®, certified reference material | grade certified reference material, TraceCERT® | grade TraceCERT®, certified reference material |
| technique(s) AAS: suitable | technique(s) AAS: suitable | technique(s) AAS: suitable | technique(s) AAS: suitable |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| application(s) industrial qc | application(s) cleaning products | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc |
| product line TraceCERT® | product line TraceCERT® | product line TraceCERT® | product line TraceCERT® |
| concentration 1 g/L Si in NaOH (nominal concentration) | concentration 1 g/L Al in nitric acid (nominal concentration) | concentration - | concentration 1 g/L Ag in nitric acid (nominal concentration) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6834-92-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?