Przejdź do
252549
Formaldehyde solution
37 wt. % in H₂O, solution, ACS reagent grade,contains 10-15% methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
Synonim(y):
Formalin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
127,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
133,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
167,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
296,00 zł
4 x 100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
471,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
595,00 zł
6 x 500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
808,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
843,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
30.03
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352114
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1209228
eCl@ss:
32150211
Form:
liquid
127,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Formaldehyde solution, ACS reagent, 37 wt. % in H2O, contains 10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
1.03 (vs air)
vapor pressure
52 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
autoignition temp.
572 °F
contains
10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
concentration
36.5-38.0%, 37 wt. % in H2O
impurities
≤0.006 meq/g Titr. acid
ign. residue
≤0.005%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.3765
solubility
water: soluble
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
suitability
suitable for manufacturing use (Laboratory chemicals)
SMILES string
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Formaldehyde (formalin) is produced by oxidation of methanol. It is made of 37% formaldehyde and impurities such as methanol, small amounts of formic acid, aldehydes and ketones. It is used as a denaturant in formaldehyde-agarose gel electrophoresis of RNA.
Application
Formaldehyde solution has been used as a fixing agent to fix cells during immunofluorescence imaging and for cross-linking cells during chromatin immunoprecipitation (ChIP) assay.
Formaldehyde solution has been used for cross-linking/fixing of cells in ChIP (chromatin immunoprecipitation) assay. It has been used for fixing of cells for imaging.
Physical form
This product is a solution of approximately 37% by weight of formaldehyde gas in water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F87754767315512
description
ACS reagent, 37 wt. % in H2O, contains 10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
description
Molecular Biology, 36.5-38% in H2O
description
tested according to Ph. Eur.
description
meets analytical specification of USP, ≥34.5 wt. %
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.3765
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
suitability
suitable for manufacturing use (Laboratory chemicals)
suitability
suitable for (use in Formaldehyde-Agarose Gel Electrophoresis of RNA)
suitability
suitable for manufacturing use (Laboratory chemicals)
suitability
corresponds for identity
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formaldehyde solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-00-0 + 67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–10 of 17 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Hi! My formaldehyde solution presents a white precipitate, and I think it can be paraformaldehyde. Can it still be used as formaldehyde, or is there a way to redisolve it and make it functional again? Thanks!
    1 answer
    1. White precipitation occurs due to the formation of paraformaldehyde, a common phenomenon in formaldehyde solutions. This product contains 10-15% methanol as a stabilizer to slow down the process. Ideally, storage should be at 25°C, as lower temperatures accelerate polymerization. The formation of paraformaldehyde is reversible, so the product may still be usable. To achieve a clear solution, gently heat the cloudy solution up to 30°C for 1 to 2 hours, taking care not to overheat, as this can cause degradation.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Can you store formaldehyde in plastic?
    1 answer
    1. This product is packaged in glass bottles. Generally, formaldehyde solution can be used in plastic containers. However, it is advised that the unused material be preserved in its original packaging.
      Helpful?
  5. What type of packaging for different packages?
    1 answer
    1. This product is packaged in amber glass bottles with polypropylene caps with HDPE liners. The bottle sizes are as follows:
      252549-25 ML in 50 ml bottles
      252549-100 ML in 100 ml bottles
      252549-500ML in 500 ml bottles
      252549-1L in 1L bottles
      252549- 4L in 4L bottles
      Helpful?
  6. Can formaldehyde solution 37% be diluted to 10% formalin for fixing cells for staining? Do you dilute it with around 2.7 part water? Thank you!
    1 answer
    1. How much water should be added to 100mL of a 37% solution to reduce its strength to a 10% solution?
      Use C1 x V1= C2 x V2
      37% x 100ml = 10% x V2
      Therefore V2 = (37% x 100ml) / 10%
      = 370 mL
      Subtract the total original volume from the new volume.
      370 mL - 100 mL = 270 mL
      So to reduce 100mL of 37% to 10% solution, add 270 mL of water to 100 mL of Formaldehyde solution - 252549-25ML.
      Helpful?
  7. Which formaldehyde solution is recommended for use with the HT102A Reticulum kit?
    1 answer
    1. When a silver stain procedure recommends a 10% formalin solution, it is referring to a 10% aqueous formalin solution, which is prepared by diluting 1 part of 37% to 40% formaldehyde with 9 parts deionized water. For histology, it is advisable to use ACS reagents when the product meets ACS Specifications. Suitable products for this purpose would be product numbers 252549 or FX0410. If a 37% to 40% formaldehyde solution is available, it should work; however, it's important to avoid using old bottles of this solution that have been in the lab for several years, as impurities can form over time. Solutions used in histological procedures should typically be replaced every 2 years to ensure effectiveness.
      Helpful?
  8. Is the methanol content in the CoA expressed as volume percent or weight percent?
    1 answer
    1. The methanol content is expressed as weight percent.
      Helpful?
  9. Is the concentration of Product No. 252549, Formaldehyde solution, expressed as a weight percent solution?
    1 answer
    1. Yes, 37% is a reference to weight percent solution.  Unless otherwise noted, this is the standard practice for reporting concentration by percent. In terms of volume percent, this solution would be approximately 40% by volume.
      Helpful?
  10. Do you offer 100% formaldehyde instead of solutions like Product No. 252549?
    1 answer
    1. Formaldehyde in its pure form is a gas. The maximum concentration of formaldehyde in aqueous solution is about 37% by weight.  This is equivalent to an approximately 13.3 M solution.
      Helpful?
1–10 of 17 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews