Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
240,00 zł
Quality Segment
product line
VIP®
shelf life
24 mo.
technique(s)
lateral flow assay: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with BioControl VIP® Gold
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description BioControl, Lateral flow test for detection of Salmonella in food and environmental samples |
| compatibility for use with BioControl VIP® Gold | compatibility for use with BioControl VIP® Gold | compatibility for use with BioControl (VIP® Gold) | compatibility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| technique(s) lateral flow assay: suitable | technique(s) lateral flow assay: suitable | technique(s) lateral flow assay: suitable | technique(s) microbe id | immunological: suitable, lateral flow assay: suitable |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) food and beverages |
| shelf life 24 mo. | shelf life 22 mo. | shelf life 24 mo. | shelf life 3‑9 mo. |
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?