Przejdź do
60038BC
VIP® Gold Salmonella Kit
suitable for immunological and lateral flow essay testing in Environmental, and Food and Beverages applications
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
40 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NA.85
eCl@ss:
26010601
Agency:
AOAC® (OMA), AOAC® (PTM)
Suitability:
Salmonella spp.
Manufacturer/tradename:
BioControl Systems 60038-40, VIP®
Application(s):
food and beverages
pathogen testing
Technique(s):
lateral flow assay: suitable, microbe id | immunological: suitable
Storage temp.:
room temp
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
VIP® Gold Salmonella, BioControl, Lateral flow test for detection of Salmonella in food and environmental samples
agency
AOAC® (OMA), AOAC® (PTM)
product line
VIP®
form
liquid
shelf life
3‑9 mo.
packaging
pkg of 40
manufacturer/tradename
BioControl Systems 60038-40, VIP®
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
lateral flow assay: suitable, microbe id | immunological: suitable
input
food(s)
application(s)
food and beverages
pathogen testing
storage temp.
room temp
suitability
Salmonella spp.
General description
VIP Gold for Salmonella to jednoetapowy wizualny test immunologiczny do wykrywania ruchliwych i nieruchliwych gatunków Salmonella w wybranych próbkach żywności i próbkach środowiskowych. Każde urządzenie zawiera opatentowany system odczynników, który tworzy wizualnie widoczny kompleks antygen-przeciwciało-chromogen, jeśli Salmonella jest obecna. Test jest przeznaczony do użytku przez personel laboratoryjny z odpowiednim przeszkoleniem mikrobiologicznym.
Application
  • Oficjalna metoda analizy AOAC 999.09
  • Metoda testowana wydajności AOAC 031801
Immunoprecypitat wizualny
Features and Benefits
  • Szybkie wyniki: Wyniki następnego dnia dla przetworzonej żywności; surowa i silnie zanieczyszczona żywność wymaga dodatkowej nocnej inkubacji.
  • Zwiększona wydajność laboratorium: VIP Gold oferuje innowacyjny format wielotestowy z odłączanymi urządzeniami zaprojektowanymi z myślą o maksymalnej elastyczności, aby pomieścić szeroki zakres ilości testów.
  • Zaawansowana technologia: Najnowocześniejsza technologia cząstek pozwala na szybszy przepływ próbki, tworząc czyste tło, wyraźne linie i łatwe do odczytania pozytywne/negatywne wyniki bez potrzeby stosowania czytnika.
Other Notes
  • One foil pouch of 40 tests
  • Extraction reagents
Legal Information
AOAC is a registered trademark of AOAC International
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
60037BC32043BC60036BC
description
BioControl, Lateral flow test for detection of Salmonella in food and environmental samples
description
BioControl, Lateral flow test for detection of Listeria in food and environmental samples
description
-
description
BioControl, Lateral flow test for detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples
suitability
Salmonella spp.
suitability
Listeria spp.
suitability
-
suitability
enterovirulent E. coli (EEC), Escherichia coli
manufacturer/tradename
BioControl Systems 60038-40, VIP®
manufacturer/tradename
VIP®, BioControl Systems 60037-40
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
BioControl Systems 60036-40, VIP®
input
food(s)
input
food(s)
input
-
input
food(s)
technique(s)
microbe id | immunological: suitable, lateral flow assay: suitable
technique(s)
microbe id | immunological: suitable, lateral flow assay: suitable
technique(s)
lateral flow assay: suitable
technique(s)
lateral flow assay: suitable, microbe id | immunological: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
agency
AOAC® (PTM), AOAC® (OMA)
agency
AOAC® (PTM), Health Canada, AOAC® (OMA)
agency
-
agency
Health Canada, AOAC® (OMA)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)