Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1000,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
COC(=O)N\N=C\c1cnc2ccccc2n1
InChI
1S/C11H10N4O2/c1-17-11(16)15-13-7-8-6-12-9-4-2-3-5-10(9)14-8/h2-7H,1H3,(H,15,16)/b13-7+
InChI key
SOEMFPLGOUBPJQ-NTUHNPAUSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description VETRANAL®, analytical standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| application(s) forensics and toxicology | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| technique(s) chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?