Przejdź do
1626500
USP
Sulfadoksyna
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Sulfadoxin, 4-Amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, Sulfadoxine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
1623,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N4O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.33
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
625453
eCl@ss:
25140904
1623,50 zł
Cena katalogowa1910,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sulfadoxine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
COc1ncnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1OC
InChI
1S/C12H14N4O4S/c1-19-10-11(14-7-15-12(10)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
InChI key
PJSFRIWCGOHTNF-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Sulfadoxine USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Sulfadoksyna i pirymetamina tabletki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S1950000PHR324131736
Sulfadoksyna United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1626500
Sulfadoksyna
Sulfadoxine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S1950000
Sulfadoxine
Sulfadoxin VETRANAL®, analytical standard
Supelco
31736
Sulfadoxin
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
VETRANAL®, analytical standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
analytical standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
clinical testing
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
agency
USP
agency
-
agency
traceable to USP 1626500
agency
-
API family
sulfadoxine
API family
sulfadoxine
API family
sulfadoxine
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfadoksyna
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)