Przejdź do
32471
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-ring-13C6 solution
100 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonim(y):
3,6,3-Nonylphenol-13C6, 363-NP-13C6, 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol-13C6 (ring-13C6)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C9H24O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.31
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-662-2
MDL number:
4730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
100 μg/mL in acetone
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(CC)(C)CCC(C)C)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C15H24O/c1-5-15(4,11-10-12(2)3)13-6-8-14(16)9-7-13/h6-9,12,16H,5,10-11H2,1-4H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,13+1,14+1
InChI key
BGLUSMSXKMBLFS-FQPQTBQFSA-N
General description
Certan Vial
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-ring-13C6 solution may be used as a reference standard in the determination of 4-(3,6-dimethyl-3-heptyl)phenol-ring-13C6 solution in environmental samples using gas chromatography coupled with mass spectrometry.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
335753357433207
description
100 μg/mL in acetone, analytical standard
description
1 μg/mL in acetone, analytical standard
description
10 μg/mL in acetone, analytical standard
description
10 μg/mL in acetone, analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
concentration
100 μg/mL in acetone
concentration
1 μg/mL in acetone
concentration
10 μg/mL in acetone
concentration
10 μg/mL in acetone
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
Still not finding the right product?
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)