Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4300,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
description
mixture of isomers
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C/C1C(C(=O)OCN2C(=O)CN(CC#C)C2=O)C1(C)C
InChI
1S/C17H22N2O4/c1-6-7-18-9-13(20)19(16(18)22)10-23-15(21)14-12(8-11(2)3)17(14,4)5/h1,8,12,14H,7,9-10H2,2-5H3
InChI key
VPRAQYXPZIFIOH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description PESTANAL®, analytical standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line - | product line - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| description mixture of isomers | description - | description - | description - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT SE 2
Narządy docelowe
Nervous system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?