Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 259,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 885,00 zł |
Informacje o tej pozycji
259,00 zł
Nazwa produktu
4-Aminoantipyrine, puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99%
Quality Segment
agency
USP/NF, reag. Ph. Eur.
grade
puriss. p.a.
assay
≥99%
ign. residue
≤0.1%
loss
≤0.5% loss on drying
mp
105-110 °C (lit.), 107-109 °C
SMILES string
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N)=C1C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
InChI key
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Phenol impurity and wastewater analysis: Research demonstrated the application of 4-Aminoantipyrine in spectrophotometric determination of phenol impurities in phenoxyethanol and for assessing phenol index in drinking water and municipal wastewater, utilizing salting-out assisted liquid phase microextraction (Roustaei et al., 2024).
- Advanced sensor development for tea polyphenols: Utilization of 4-Aminoantipyrine in developing a novel hybrid sensor array, integrated with polyphenol oxidase and its nanozymes, aided by machine learning to identify tea polyphenols and Chinese teas, showcasing its role in innovative sensor technology (Yang et al., 2024).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 100 mg | description for spectrophotometric det. of H2O2 and phenols, ≥98.0% | description reagent grade |
| assay ≥99% | assay - | assay ≥98.0%, ≥98.0% (NT) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| mp 105-110 °C (lit.), 107-109 °C | mp 105-110 °C (lit.) | mp 105-110 °C (lit.), 108-110 °C | mp 105-110 °C (lit.) |
| loss ≤0.5% loss on drying | loss - | loss - | loss - |
| agency reag. Ph. Eur., USP/NF | agency - | agency - | agency - |
| ign. residue ≤0.1% | ign. residue - | ign. residue - | ign. residue - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminoantipyrine
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?