Przejdź do
33588
Amidosulfuron
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(N-mesyl-N-methylsulfamoyl)urea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
465,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15N5O7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.37
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
465,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)N(C)S(C)(=O)=O)n1
InChI
1S/C9H15N5O7S2/c1-14(22(4,16)17)23(18,19)13-9(15)12-8-10-6(20-2)5-7(11-8)21-3/h5H,1-4H3,(H2,10,11,12,13,15)
InChI key
CTTHWASMBLQOFR-UHFFFAOYSA-N
General description
Amidosulfuron is a selective, sulfonylurea herbicide employed for the control of many grasses and broadleaf weeds in crop protection of vines, rice, citrus, corn, potatoes and tomatoes
Application
Amidosulfuron may be used as a reference standard for the determination of the analyte in surface waters using high-performance liquid chromatography with ultraviolet detection (HPLC-UV) and mass spectrometry (MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM3358832015I10600
Endosulfan PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32015
Endosulfan
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
PESTANAL®, analytical standard
description
technical grade
format
neat
format
-
format
neat
format
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
technical grade
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amidosulfuron
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
120923-37-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)