Przejdź do
33892
T-2 Toxin-13C24 solution
~25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Synonim(y):
Fully 13C-labelled T-2 Toxin, U-[13C24] - T-2 Toxin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C24H34O9
Masa cząsteczkowa:
490.35
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
200-835-2
NACRES:
NA.24
8180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
~25 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
General description
T-2 Toxin-13C24 is the 13C isotope-labelled analog of mycotoxin, T-2 Toxin it is a member of the trichothecene family.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analysis Note
purity : ≥97.0% (HPLC)
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3413678754901632
description
~25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
description
100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
description
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
description
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
-
format
single component solution
format
single component solution
format
multi-component solution
format
-
concentration
~25 μg/mL in acetonitrile
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
concentration
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)