Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 197,00 zł |
Informacje o tej pozycji
197,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1ccc(c(Cl)c1)C3(Cn2cncn2)OCCO3
InChI
1S/C12H11Cl2N3O2/c13-9-1-2-10(11(14)5-9)12(18-3-4-19-12)6-17-8-15-7-16-17/h1-2,5,7-8H,3-4,6H2
InChI key
AKNQMEBLVAMSNZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description ≥98% (HPLC) |
| format neat | format neat | format - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade - |
| product line PESTANAL® | product line TraceCERT® | product line - |
| application(s) agriculture | application(s) environmental | application(s) - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azaconazole
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?