Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 507,00 zł |
Informacje o tej pozycji
507,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cc1c(Cl)cccc1Nc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H12ClNO2/c1-9-11(15)6-4-8-12(9)16-13-7-3-2-5-10(13)14(17)18/h2-8,16H,1H3,(H,17,18)
InChI key
YEZNLOUZAIOMLT-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description VETRANAL®, analytical standard | description NSAID | description - | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| technique(s) HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) forensics and toxicology | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format - | format - | format neat |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| product line VETRANAL® | product line - | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tolfenamic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?