This product is not a pharmaceutical grade item, it is intended for research use only. Currently, a pharmaceutical grade Tolfernamic acid is not offered.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 413,00 zł |
Informacje o tej pozycji
413,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, greenish-yellow
SMILES string
Cc1c(Cl)cccc1Nc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H12ClNO2/c1-9-11(15)6-4-8-12(9)16-13-7-3-2-5-10(13)14(17)18/h2-8,16H,1H3,(H,17,18)
InChI key
YEZNLOUZAIOMLT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description NSAID | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description VETRANAL®, analytical standard | description 96% |
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay - | assay 96% |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form - | form liquid |
| solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, greenish-yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tolfenamic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
I am a research pharmacist looking for a source of pharmaceutical-grade tolfenamic acid. Is this powder pharmaceutical grade, and acceptable for use in humans after compounding into tablets/capsules?