Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 623,00 zł |
Informacje o tej pozycji
623,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(c(Cl)c(c1Nc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C13H4Cl2F6N4O4/c14-6-1-4(12(16,17)18)3-22-11(6)23-9-7(24(26)27)2-5(13(19,20)21)8(15)10(9)25(28)29/h1-3H,(H,22,23)
InChI key
UZCGKGPEKUCDTF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description PESTANAL®, analytical standard | description PESTANAL®, analytical standard | description PESTANAL®, analytical standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79622-59-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?