Przejdź do
36530
Chlorfluazuron
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
197,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H9Cl3F5N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
540.65
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8369967
eCl@ss:
25140904
197,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2cc(Cl)c(Oc3ncc(cc3Cl)C(F)(F)F)c(Cl)c2
InChI
1S/C20H9Cl3F5N3O3/c21-10-5-9(30-19(33)31-17(32)15-13(24)2-1-3-14(15)25)6-11(22)16(10)34-18-12(23)4-8(7-29-18)20(26,27)28/h1-7H,(H2,30,31,32,33)
InChI key
UISUNVFOGSJSKD-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM067834611334095
Fluazuron PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46113
Fluazuron
Fluazinam PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34095
Fluazinam
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorfluazuron
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)