The brand names CHROMASOLV® and PESTANAL® are synonymous with quality in HPLC and GC applications. Typical test parameters include for example UV transmittance in the case of CHROMASOLV® and suitability for residue analysis in the case of PESTANAL®. The PESTANAL product line was originally developed for analysis of samples for pesticides.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 168,00 zł |
Informacje o tej pozycji
168,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
185-189 °C (lit.)
solubility
water: slightly soluble
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
InChI key
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description ≥98% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| product line PESTANAL® | product line - | product line - | product line - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| solubility water: slightly soluble | solubility water: slightly soluble | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminophenol
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Narządy docelowe
Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-30-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What does PESTANAL® mean?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the solubility of 4-Aminophenol (Product No. 35837)?
1 answer-
4-Aminophenol is soluble in water at 1.5 g/100 mL at room temperature (25 °C).
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
How do recommend storing Product No. 35837 (4-Aminophenol)?
1 answer-
4-Aminophenol should be stored at room temperature in dry conditions.