Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
paracetamol, acetaminophen, mesalazine
manufacturer/tradename
USP
mp
185-189 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
InChI key
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.4-Aminophenol is the principal degradation product of acetaminophen, formed as an impurity during its hydrolysis.
Application
Also used to prepare standard and system suitability solutions to test for the presence of 4-aminophenol as an impurity in various pharmaceutical dosage forms of acetaminophen, according to the United States Pharmacopeia (USP) monographs:
- Mesalamine
- Acetaminophen Tablets
- Acetaminophen Oral Suspension
- Tramadol Hydrochloride and Acetaminophen Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥98% | description PESTANAL®, analytical standard | description - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade analytical standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) agriculture | application(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| API family paracetamol, acetaminophen, mesalazine | API family - | API family - | API family - |
| agency USP | agency - | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminophenol
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Narządy docelowe
Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-30-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?