Przejdź do
36650
DCC
≥99.0% (GC), for peptide synthesis
Synonim(y):
N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
171,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
572,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11N=C=NC6H11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
EC Number:
208-704-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
610662
171,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
DCC, puriss., ≥99.0% (GC)
grade
puriss.
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
bp
122-124 °C/6 mmHg (lit.)
mp
32.0-37.0 °C, 34-35 °C (lit.)
solubility
methylene chloride: 0.1 g/mL, clear, colorless
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H22N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h12-13H,1-10H2
InChI key
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
General description
DCC is an organic compound widely used as a coupling reagent in peptide synthesis. It is also employed as an efficient dehydrating agent for the preparation of amides, esters, nitriles, and anhydrides. Alcohols can be converted into aldehydes and ketone by Moffatt oxidation reaction in the presence of DCC and dimethyl sulfoxide (DMSO).
Application
DCC may be used to promote the esterification of 7-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)hepta-2,4-diyn-1-ol with propiolic acid to form 7-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)hepta-2,4-diyn-1-yl propynoate.
It may be also used to synthesize:
  • 1,3-Thiazetedine derivatives via [2+2] cycloaddition with 2-phenylethenyl- and 2-(4-nitrophenyl)ethenyl isothiocyanates.
  • 1,3,5-Oxadiazine-4-thiones via [4+2] cycloaddition with benzoyl isothiocyanates.
  • Sterically hindered 1,3,4-oxadiazole derivatives by reacting with (N-isocyanimino)triphenylphosphorane the presence of aromatic (or heteroaromatic) carboxylic acids.
Other Notes
Coupling reagent, reagent for dehydrations etc. Modifies bovine heart mitochondrial transhydrogenase; Inhibition of F1F0-ATPase and other proton-translocating enzymes
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D80002379115SAB2105672
DCC puriss., ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
36650
DCC
DCC 99%
Sigma-Aldrich
D80002
DCC
DCC 1.0 M in methylene chloride
Sigma-Aldrich
379115
DCC
description
puriss., ≥99.0% (GC)
description
99%
description
1.0 M in methylene chloride
description
affinity isolated antibody
grade
puriss.
grade
-
grade
-
grade
-
form
solid
form
solid
form
liquid
form
buffered aqueous solution
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
-
assay
-
solubility
methylene chloride: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
32.0-37.0 °C, 34-35 °C (lit.)
mp
34-35 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DCC
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
538-75-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)