Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 352,00 zł |
Informacje o tej pozycji
352,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.502-1.504
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C12H15ClO3/c1-4-15-11(14)12(2,3)16-10-7-5-9(13)6-8-10/h5-8H,4H2,1-3H3
InChI key
KNHUKKLJHYUCFP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PPARA(5465)
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description liquid | description analytical standard |
| application(s) forensics and toxicology | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) forensics and toxicology |
| technique(s) chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) chromatography: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade analytical standard |
| assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay - | assay ≥99.0% (GC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clofibrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?