Przejdź do
C6643
Clofibrate
liquid
Synonim(y):
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid ethyl ester, Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropionate, Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)isobutyrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
295,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
299,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
1921,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.70
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-277-4
Beilstein/REAXYS Number:
1913459
Form:
liquid
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
color
clear colorless
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
originator
Wyeth
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C12H15ClO3/c1-4-15-11(14)12(2,3)16-10-7-5-9(13)6-8-10/h5-8H,4H2,1-3H3
InChI key
KNHUKKLJHYUCFP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PPARA(5465)
mouse ... Ppara(19013)
Application
Clofibrate has been used:
  • as a quinolinate phosphoribosyltransferase (QPRT) agonist to study its effects on hepatitis C virus (HCV) infection
  • as peroxisome proliferated activated receptor (PPAR) agonist to study its effects on autophagy in rat liver cells
  • as a hepatotoxicant to study its effects on gene expression in primary rat hepatocytes
Biochem/physiol Actions
Clofibrate is a peroxisome proliferated activated receptor α (PPARα) agonist. It is a fibric acid derivative and has a therapeutic effect on hypertriglyceridemia and hyperlipoproteinemia type III. Clofibrate participates in lowering the very-low-density lipoprotein (VLDL) and cholesterol levels in hyperlipoproteinemia type III patients. It facilitates the decrease of total serum bilirubin concentration in Gilbert′s syndrome.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (PPARs) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
41326C230000090323
Clofibrate analytical standard
Supelco
41326
Clofibrate
Clofibrate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C2300000
Clofibrate
description
liquid
description
analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
analytical standard
form
liquid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
color
clear colorless
color
-
color
-
color
-
originator
Wyeth
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... PPARA(5465)
mouse ... Ppara(19013)
Gene Information
human ... PPARA(5465)
Gene Information
human ... PPARA(5465)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clofibrate
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)