Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3300,00 zł
description
amphoteric form
Quality Segment
form
beads
parameter
70 °C max. temp.
moisture
43-48%
technique(s)
LPLC: suitable
color
deep yellow, tan
matrix
amphoteric styrene-divinylbenzene (gel)
particle size
50-100 mesh
operating pH
0-14
capacity
0.7 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
mixed mode
General description
Application
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 50-100 mesh | description hydrogen form | description - | description OH--form, strongly basic |
| particle size 50-100 mesh | particle size - | particle size 525-625 μm | particle size 20-50 mesh |
| matrix amphoteric styrene-divinylbenzene (gel) | matrix styrene-divinylbenzene (gel) | matrix styrene-divinylbenzene (gel) | matrix styrene/divinylbenzene |
| separation technique mixed mode | separation technique cation exchange | separation technique anion exchange | separation technique anion exchange |
| parameter 70 °C max. temp. | parameter 150 °C max. temp. | parameter - | parameter - |
| capacity 0.7 meq/mL by wetted bed volume | capacity 2.0 meq/mL by wetted bed volume | capacity 1.2 meq/mL by wetted bed volume | capacity 0.8 meq/mL by wetted bed volume |
| operating pH 0-14 | operating pH 0-14 | operating pH - | operating pH - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?