Przejdź do
43293
Tebuconazole-(trimethyl-13C3)
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
653,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C13H22ClN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.80
UNSPSC Code:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
MDL number:
653,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
isotopic purity
≥99% 13C
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1ccc(cc1)CCC(O)(C[n]2ncnc2)C([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C16H22ClN3O/c1-15(2,3)16(21,10-20-12-18-11-19-20)9-8-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,21H,8-10H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1
InChI key
PXMNMQRDXWABCY-VMIGTVKRSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
48536543897809829
description
PESTANAL®, analytical standard
description
99 atom % 13C, 99% (CP)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
≥98 atom %, ≥98% (CP)
format
neat
format
-
format
neat
format
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
99% (CP)
assay
-
assay
≥98% (CP)
grade
analytical standard
grade
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
TraceCERT®
product line
-
isotopic purity
≥99% 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
-
isotopic purity
≥98 atom %
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 100.00 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1313734-83-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)