Przejdź do
43897
Tebuconazole
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-3-pentanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22ClN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.82
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
403-640-2
MDL number:
eCl@ss:
25140904
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
storage condition
under inert gas (argon)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(C)(C)C(CO)(CCc1ccc(Cl)cc1)n2cncn2
InChI
1S/C16H22ClN3O/c1-15(2,3)16(10-21,20-12-18-11-19-20)9-8-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,21H,8-10H2,1-3H3
InChI key
UAJBSHCDOPGGBX-UHFFFAOYSA-N
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
320135563943293
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tebuconazole
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107534-96-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)