Przejdź do
44941
Iron(III) citrate tribasic monohydrate
18-20% Fe basis (T)
Synonim(y):
Ferric citrate monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
318,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5FeO7 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.96
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-045-4
Beilstein/REAXYS Number:
4052503
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Form:
solid
318,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
concentration
18-20% Fe (T)
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
cation traces
Ca: ≤100 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤100 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
functional group
hydroxyl
SMILES string
OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Fe/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
InChI key
NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
Application
Iron(III) citrate tribasic monohydrate may be used as the source of iron, in one of the compositions, used during the preparation of perfusion solutions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RES4055FA7C3029FLUH99C80E15
description
18-20% Fe basis (T)
description
-
description
suitable for cell culture
description
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
cation traces
Cu: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Ca: ≤100 mg/kg, Ni: ≤100 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
-
functional group
-
concentration
18-20% Fe (T)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)