Przejdź do
45337
Benfluralin
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N-Butyl-2,6-dinitro-N-ethyl-4-trifluoromethylaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
144,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16F3N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.28
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-465-2
Beilstein/REAXYS Number:
2821329
MDL number:
eCl@ss:
25140904
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCCCN(CC)c1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H16F3N3O4/c1-3-5-6-17(4-2)12-10(18(20)21)7-9(13(14,15)16)8-11(12)19(22)23/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI key
SMDHCQAYESWHAE-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM680874563332061
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benfluralin
Słowo ostrzegawcze
Warning
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1861-40-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)