Przejdź do
P3371
Penfluridol
≥97% (HPLC), powder
Synonim(y):
1-[4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl]-4-[4-chloro-3(trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol, R16341
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
786,00 zł
668,10 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H27ClF5NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
523.97
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
248-074-5
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
668,10 zł
Cena katalogowa786,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1(CCN(CCCC(c2ccc(F)cc2)c3ccc(F)cc3)CC1)c4ccc(Cl)c(c4)C(F)(F)F
InChI
1S/C28H27ClF5NO/c29-26-12-7-21(18-25(26)28(32,33)34)27(36)13-16-35(17-14-27)15-1-2-24(19-3-8-22(30)9-4-19)20-5-10-23(31)11-6-20/h3-12,18,24,36H,1-2,13-17H2
InChI key
MDLAAYDRRZXJIF-UHFFFAOYSA-N
Application
Penfluridol has been used as an antipsychotic agent:
  • to study its antimetastatic effect on triple-negative breast cancer cells
  • to study its effects on the growth of glioblastoma cell lines,
  • to study its effects on the vascular endothelial growth factor (VEGF)-induced angiogenesis in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs)
Biochem/physiol Actions
Penfluridol is studied in the treatment of schizophrenia, Tourette syndrome and acute psychosis. It also exhibits anticancer activity.
T-type Ca2+ channel blocker; antipsychotic
Features and Benefits
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM68087SML284145337
description
≥97% (HPLC), powder
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
≥98% (HPLC)
description
PESTANAL®, analytical standard
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: insoluble, DMSO: >20 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white
color
-
color
white to beige
color
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)