Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.02
UNSPSC Code:
41102904
eCl@ss:
32089203
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic
Quality Segment
form
viscous liquid
impurities
glycerol glycidyl ethers
color
colorless to faint yellow
refractive index
n
suitability
suitable for (use as an embedding medium), suitable for microscopy
application(s)
hematology
histology
tissue diagnostics
storage temp.
room temp
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?