Przejdź do
45495
Fenvalerate
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
α-Cyano-3-phenoxybenzyl α-(4-chlorophenyl)­iso­valerate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
189,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H22ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
419.90
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
257-326-3
Beilstein/REAXYS Number:
2025982
MDL number:
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(C)C(C(=O)OC(C#N)c1cccc(Oc2ccccc2)c1)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C25H22ClNO3/c1-17(2)24(18-11-13-20(26)14-12-18)25(28)30-23(16-27)19-7-6-10-22(15-19)29-21-8-4-3-5-9-21/h3-15,17,23-24H,1-2H3
InChI key
NYPJDWWKZLNGGM-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Type II pyrethroid. Potent inhibitor of calcineurin (protein phosphatase 2B).
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
90664F1428
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
≥97%
format
neat
format
neat
format
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
-
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenvalerate
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)