Przejdź do
F1428
Fenvalerate
≥97%
Synonim(y):
α-Cyano-3-phenoxybenzyl α-(4-chlorophenyl)­iso­valerate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H22ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
419.90
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2025982
Assay:
≥97%
660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(C(=O)OC(C#N)c1cccc(Oc2ccccc2)c1)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C25H22ClNO3/c1-17(2)24(18-11-13-20(26)14-12-18)25(28)30-23(16-27)19-7-6-10-22(15-19)29-21-8-4-3-5-9-21/h3-15,17,23-24H,1-2H3
InChI key
NYPJDWWKZLNGGM-UHFFFAOYSA-N
General description
Fenvalerate an ester molecule, exists in four stereoisomers with two chiral centers.
Application
Fenvalerate has been used to study the effect of Fen exposure on reproductive functions.
Biochem/physiol Actions
Fenvalerate is a type II semi-synthetic pyrethrin, which acts as a potent inhibitor of calcineurin (protein phosphatase 2B). This inhibitory action results in cellular hyperexcitability by causing non-mutated calcium channels to remain open for an extended period of time allowing an abundance of Ca2+ to enter the cell.
Type II pyrethroid. Potent inhibitor of calcineurin (protein phosphatase 2B).
Fenvalerate has good insecticidal potential and is less toxic to animals. It might cause endocrine disruption and reproductive dysfunction in humans. Metabolism of fenvalerate includes oxidation, ester cleavage and conjugation reaction. It is stable at pH 5 and 7, while it gets hydrolyzed at pH 9. In rat models it is found to hinder the action of mitochondrial enzymes.
Preparation Note
Fenvalerate has been reported to be soluble in DMSO, ethanol, and acetone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9066445495
description
≥97%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
PESTANAL®, analytical standard
assay
≥97%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenvalerate
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1634-04-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)