Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 714,00 zł |
Informacje o tej pozycji
714,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
description
mixture of diastereomers
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(C1CC1)C(O)(Cn2cncn2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C15H18ClN3O/c1-11(12-2-3-12)15(20,8-19-10-17-9-18-19)13-4-6-14(16)7-5-13/h4-7,9-12,20H,2-3,8H2,1H3
InChI key
UFNOUKDBUJZYDE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description PESTANAL®, analytical standard | description VETRANAL®, analytical standard |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable, HPLC: suitable |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade analytical standard | grade analytical standard |
| product line PESTANAL® | product line TraceCERT® | product line PESTANAL® | product line VETRANAL® |
| description mixture of diastereomers | description - | description - | description - |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - | application(s) clinical testing |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Narządy docelowe
Liver
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
94361-06-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?