Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
300,00 zł
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
0.1 M F-
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
General description
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 0.1 M F-, for ion-selective electrodes | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description - | description BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 500 | Quality Level 200 |
| density 1.005 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.005 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| concentration 0.1 M F- | concentration - | concentration 2 g/dL | concentration - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life Expiry date on the label. | shelf life - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?