Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 388,00 zł |
Informacje o tej pozycji
388,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
form
liquid
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
concentration
10 mM amino acid in 0.1 M HCl
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
colorless
application(s)
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);1H/t3-,4-;/m0./s1
InChI key
IOCJWNPYGRVHLN-MMALYQPHSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 10 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard | description from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0% dry basis | description ≥99.7% (TLC) | description ≥98% (TLC) |
| format single component solution | format - | format - | format - |
| form liquid | form powder or crystals | form powder or crystals | form powder or crystals |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| analyte chemical class(es) amino acids, peptides, proteins | analyte chemical class(es) - | analyte chemical class(es) - | analyte chemical class(es) - |
| concentration 10 mM amino acid in 0.1 M HCl | concentration - | concentration - | concentration - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?