Przejdź do
58698
N-Isobutyryl-L-cysteine
derivatization grade (chiral), LiChropur™, ≥97.0%
Synonim(y):
N-(2-Methylpropionyl)-L-cysteine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
414,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.25
UNSPSC Code:
23151816
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
414,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade (chiral)
Quality Segment
product line
ChiraSelect™
assay
≥97.0% (RT), ≥97.0%
form
solid
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable
mp
97-101 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-4(2)6(9)8-5(3-12)7(10)11/h4-5,12H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
BWBQXMAXLAHHTK-YFKPBYRVSA-N
General description
N-Isobutyryl-L-cysteine is a chiral derivatizing agent, widely used for the separation of amino acid enantiomers.
Application
N-Isobutyryl-L-cysteine may be used as a chiral derivatization agent for the determination of D- and L-amino acids in natural/synthetic bioactive peptides, pharmaceutical formulations and absolute configuration of selenomethionine using chromatography techniques.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Chiral derivatizing agent employed in the assay of the enantiomeric purity of amino acids with OPA
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
77867230120M6626
description
derivatization grade (chiral), LiChropur™, ≥97.0%
description
Wacker Chemie AG, ≥98.0%
description
anhydrous, ≥99.0% (RT)
description
substrate for methionine sulfoxide reductase A
form
solid
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
optical purity
-
optical purity
-
optical purity
-
grade
derivatization grade (chiral)
grade
-
grade
-
grade
-
quality
LiChropur™
quality
-
quality
-
quality
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)