Przejdź do
30120
L-Cysteine hydrochloride
≥99.0% (RT)
Synonim(y):
L-Cysteine hydrochloride (1:1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
471,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-157-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3560277
471,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Cysteine hydrochloride, anhydrous, ≥99.0% (RT)
Quality Segment
assay
≥99.0% (RT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +6.4±0.3°, c = 5% in 5 M HCl
impurities
≤0.5% foreign amino acids
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤1.0% loss on drying
color
white
mp
174.1-174.7 °C
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤500 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1
InChI key
IFQSXNOEEPCSLW-DKWTVANSSA-N
Application
  • Drug delivery systems: A study utilized L-Cysteine HCl in the formulation of mixed micelles for the enhanced delivery of carvedilol, a cardiovascular drug, illustrating its utility in improving solubility and bioavailability of pharmaceutical compounds (Öztürk et al., 2022).
Biochem/physiol Actions
NMDA glutamatergic receptor agonist that is also an agonist at AMPA glutamatergic receptors at high concentrations.
NMDA glutamatergic receptor agonist; AMPA glutamatergic receptor agonist at high concentrations.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C7477C12761161509
L-Cysteina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1161509
L-Cysteina
description
anhydrous, ≥99.0% (RT)
description
anhydrous, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
description
anhydrous, ≥98% (TLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥98.0%
assay
≥98% (TLC)
assay
-
optical activity
[α]20/D +6.4±0.3°, c = 5% in 5 M HCl
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
color
white
color
white to off-white
color
white
color
-
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 g/L at 25 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cysteine hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. PAKISTAN
    • Review 1
    • Votes 0
    4 out of 5 stars.
    chemical website
    nice and fast with most of complete details. should have attached sample coa. should clear materal shelf life.
    Helpful?