Przejdź do
59581
Decanal
analytical standard
Synonim(y):
Caprinaldehyde, Decyl aldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
335,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-957-4
Beilstein/REAXYS Number:
1362530
MDL number:
335,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
~0.15 mmHg ( 20 °C)
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.428 (lit.), n20/D 1.429
bp
207-209 °C (lit.)
density
0.83 g/mL at 20 °C, 0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[H]C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h10H,2-9H2,1H3
InChI key
KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W236209W236217D7384
Decanal analytical standard
Supelco
59581
Decanal
description
analytical standard
description
FCC, FG
description
natural, ≥97%, FG
description
≥98% (GC), liquid
grade
analytical standard
grade
Halal, Kosher, FG, Fragrance grade
grade
Halal, Fragrance grade, Kosher, natural, FG
grade
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
refractive index
n20/D 1.428 (lit.), n20/D 1.429
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decanal
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)