Przejdź do
D7384
Decanal
≥98% (GC), liquid
Synonim(y):
Caprinaldehyde, Decyl aldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
415,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
UNSPSC Code:
12164502
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-957-4
Beilstein/REAXYS Number:
1362530
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Form:
liquid
415,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
~0.15 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
color
clear colorless
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
207-209 °C (lit.)
density
0.83 g/mL at 20 °C, 0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h10H,2-9H2,1H3
InChI key
KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • The enhancement of flowery-like aroma in green tea under optimized processing conditions by sensory-directed flavor analysis.: This paper discusses how optimized processing conditions enhance the flowery-like aroma in green tea, with decanal being one of the key aromatic compounds, relevant to flavor chemistry and biochemistry (Wang et al., 2024).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W23621759581W236209
Decanal analytical standard
Supelco
59581
Decanal
description
≥98% (GC), liquid
description
natural, ≥97%, FG
description
analytical standard
description
FCC, FG
assay
≥98% (GC)
assay
≥97%
assay
≥95.0% (GC)
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
density
0.83 g/mL at 20 °C, 0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.83 g/mL at 20 °C, 0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.83 g/mL at 25 °C (lit.), 0.83 g/mL at 20 °C
density
0.83 g/mL at 25 °C (lit.), 0.83 g/mL at 20 °C
bp
207-209 °C (lit.)
bp
207-209 °C (lit.)
bp
207-209 °C (lit.)
bp
207-209 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
refractive index
n20/D 1.429, n20/D 1.428 (lit.)
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decanal
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)