Przejdź do
62287
Lipase A Candida antarctica, recombinant from Aspergillus oryzae
powder, beige, ~2 U/mg
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
563,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.26
EC Number:
232-619-9
Numer WE:
MDL number:
Specific activity:
~2 U/mg
Recombinant:
expressed in Aspergillus oryzae
563,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in Aspergillus oryzae
Quality Segment
form
powder
specific activity
~2 U/mg
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
color
beige
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
General description
Lipase A Candida antarctica (CALA) belongs to the α/β hydrolase family. The catalytic triad comprises Ser184, His366, and Asp334 residues.
Application
Lipase A Candida antarctica, recombinant from Aspergillus oryzae has been used in the enzyme-catalyzed hydrolysis studies with 3-acetylthiohexanal. It has also been used as a biocatalyst to test its effect on the esterification of phytosterol with caprylic acid.
Biochem/physiol Actions
Lipase A Candida antarctica (CALA) is a thermostable serine hydrolase with a higher sn-2 preference towards triglycerides. It displays excellent activity towards large substrates as well as bulky sterically hindered tertiary alcohols.
Lipase A from Candida Antarctica catalyzes hydrolysis of tertiary alcohols to form glycerol and fatty acids and shows selectivity for the N-acylation of β-amino esters.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol oleic acid per minute at pH 8.0 and 40°C (triolein, Cat. No. 62314, as substrate); 1 U as described above is equivalent to ~0.15 U using trybutyrine, Cat. No. 91010, as substrate, at pH 8.0 and 70°C
Characterization
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
62288L427762285
description
powder, beige, ~2 U/mg
description
powder, beige, ~9 U/mg
description
≥20,000 U/g
description
lyophilized, powder, white, ~50 U/mg
specific activity
~2 U/mg
specific activity
~9 U/mg
specific activity
≥20,000 U/g
specific activity
~50 U/mg
recombinant
expressed in Aspergillus oryzae
recombinant
expressed in Aspergillus oryzae
recombinant
-
recombinant
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)