Przejdź do
64632
Methyl cellulose
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Methylcellulosum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
MDL number:
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
form
powder
color
white to off-white
useful pH range
5.0-8.0
application(s)
research use (small molecule)
storage temp.
room temp
SMILES string
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI key
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
64605M0262M7027
description
tested according to Ph. Eur.
description
27.5-31.5% methoxyl basis
description
27.5-31.5% (Methoxyl content), viscosity: 400 cP
description
viscosity: 15 cP, BioReagent, suitable for cell culture
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
useful pH range
5.0-8.0
useful pH range
-
useful pH range
-
useful pH range
-
application(s)
research use (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl cellulose
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)