Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 135,00 zł |
Informacje o tej pozycji
135,00 zł
product line
SimPlate
form
solid
shelf life
2‑5 yr
feature
subscription eligible
manufacturer/tradename
BioControl Systems 65009-20
storage condition
dry media
application(s)
cannabis testing
food and beverages
storage temp.
room temp
General description
Application
Features and Benefits
- Szybsze wyniki
- Mniej rozcieńczeń
- Łatwość przygotowania
- Łatwe do odczytania wyniki
- Mniej zakłóceń
- Wyniki na pojedynczej płytce
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioControl, Quantitative counting method using Binary Detection Technology | description BioControl, For use with SimPlate Total Plate Count and Yeast & Mold | description BioControl, Quantitative results for Enterobacteriaceae from food and environmental samples in just 24 hours | description BioControl, Quantitative results for yeast and mold from food and environmental samples |
| storage condition dry media | storage condition - | storage condition dry media | storage condition dry media |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| application(s) cannabis testing | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| product line SimPlate | product line SimPlate | product line SimPlate | product line SimPlate |
| form solid | form liquid | form dry powder | form dry powder |
| manufacturer/tradename BioControl Systems 65009-20 | manufacturer/tradename BioControl Systems 63011-200 | manufacturer/tradename BioControl Systems 66009-100 | manufacturer/tradename BioControl Systems 66004-500, BioControl Systems 66004-100 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?