Przejdź do
67386
Sudan IV
analytical standard
Synonim(y):
Biebrich scarlet R fat soluble, Fat Ponceau R or 4, Lipid Crimson, Oil Red IV, Scarlet Red Scharlach, Solvent Red 24, Sudan R or BB
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
664,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H20N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.44
EC Number:
201-635-8
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
709018
Colour Index Number:
26105
eCl@ss:
32160702
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥96.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
199 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34)c(C)c2
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b26-25+,28-27+
InChI key
RCTGMCJBQGBLKT-PAMTUDGESA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S426119810268562
Sudan IV analytical standard
Supelco
67386
Sudan IV
Sudan III analytical standard
Supelco
68562
Sudan III
description
analytical standard
description
BioXtra, certified by the BSC
description
Certified Biological Stain Commission,Dye content ≥80 %
description
analytical standard
technique(s)
chromatography: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
format
-
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
analytical standard
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥96.0% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sudan IV
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)