Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 664,00 zł |
Informacje o tej pozycji
664,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
199 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H/b24-23+,26-25+
InChI key
FHNINJWBTRXEBC-QSZPNPOGSA-N
General description
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description certified by the BSC, BioXtra | description Technical grade | description analytical standard |
| application(s) cleaning products | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) cleaning products |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) chromatography: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format neat | format - | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - | grade technical grade | grade analytical standard |
| assay ≥96.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥96.0% (HPLC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sudan III
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?