Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 609,00 zł |
Informacje o tej pozycji
609,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
carbon content, 65.35% , hydrogen content, 5.79% , nitrogen content, 8.47%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(C)(C)N(NC(=O)c1ccc(Cl)cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H19ClN2O2/c1-18(2,3)21(17(23)14-7-5-4-6-8-14)20-16(22)13-9-11-15(19)12-10-13/h4-12H,1-3H3,(H,20,22)
InChI key
CNKHSLKYRMDDNQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description PESTANAL®, analytical standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line - | product line - |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?