Przejdź do
S4136
Sudan III
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonim(y):
1-[4-(Phenylazo)phenylazo]-2-naphthol, Cerasin Red, Fat Ponceau G, Fat Soluble Sudan, Scarlet B, Solvent Red 23, Sudan G, Sudan Red BK, Tony Red
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
842,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H16N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.39
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-638-4
MDL number:
Colour Index Number:
26100
Beilstein/REAXYS Number:
931185
842,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sudan III, certified by the BSC, BioXtra
agency
certified by the BSC
Quality Segment
product line
BioXtra
form
powder
composition
Dye content, ≥80%
mp
199 °C (dec.) (lit.)
solubility
toluene: 1 mg/mL, clear, red
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H/b24-23+,26-25+
InChI key
FHNINJWBTRXEBC-QSZPNPOGSA-N
Application
Certified as a fat staining using the Churukian variant of the Lillie-Ashburn supersaturated isopropanol method. Sudan III is substituted for the oil red O in the procedure.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S413168562S4261
Sudan III analytical standard
Supelco
68562
Sudan III
description
certified by the BSC, BioXtra
description
Technical grade
description
analytical standard
description
BioXtra, certified by the BSC
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
toluene: 1 mg/mL, clear, red
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear, red
solubility
-
solubility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
composition
Dye content, ≥80%
composition
Dye content, ≥85%
composition
-
composition
Dye content, ≥80%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sudan III
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)