Przejdź do
70720
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride monomethanolate
for spectrophotometric det. of nitrate and nitrite, ≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H7NHCH2CH2NH2 · 2HCl · MeOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.22
UNSPSC Code:
23151816
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3707471
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT), ≥99.0%
form
crystals
quality
for spectrophotometric det. of nitrate and nitrite
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
ign. residue
≤0.05%
mp
196-199 °C (dec.)
SMILES string
Cl.Cl.CO.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.CH4O.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;1-2;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2H,1H3;2*1H
InChI key
YUMCJWVZLMGNTD-UHFFFAOYSA-N
General description
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride is a hygroscopic analytical reagent generally suitable for determination of drugs, pharmaceuticals with free primary aromatic amino group, sulpha drugs and local anaesthetics. It may decompose on exposure to light.
Application
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride monomethanolate may be used to study antimicrobial effects against bacteria.
Other Notes
Reagent used in the simultaneous spectrophotometric determination of nitrite and nitrate by flow injection analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
138339OTV000268
description
for spectrophotometric det. of nitrate and nitrite, ≥99.0%
description
99%
description
AldrichCPR
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.0% (AT)
assay
99%
assay
-
form
crystals
form
solid
form
solid
ign. residue
≤0.05%
ign. residue
-
ign. residue
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
196-199 °C (dec.)
mp
126-128 °C (lit.)
mp
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)